Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglasmantlad spiralkondensor
Standard konisk led nr:
19/26
24/29
29/32
34/35
Beskrivning:
Overall Length: 380mm
Total längd: 360 mm
Total längd: 365 mm
Total längd: 370 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Complies with DIN 12593
- Coil condenser has an outer water jacket
- Coil provides large cooling surface
- Jacket avoids vapour creeping around the coil
- Ideal for reflux work
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12593 |
| Beskrivning | Overall Length: 380mm |
| För användning med (applikation) | Ideal for reflux work |
| Längd (metrisk) jacka | 160 mm |
| Standard konisk led nr | 34/35 |
| Material | Borosilicate Glass |
| Typ | Jacketed Coil Condenser |