Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglasmantlad spiralkondensor
Produktkod. 15597780
Change view
Standard konisk led nr:
19/26
24/29
29/32
34/35
Beskrivning:
Total längd: 360 mm
Total längd: 365 mm
Total längd: 370 mm
Total längd: 380 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Beskrivning Förpackningsstorlek
15597780 29/32 Total längd: 370 mm Paket med 2
12010073 24/29 Total längd: 365 mm Varje
12000073 19/26 Total längd: 360 mm Varje
15587780 34/35 Total längd: 380 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15597780 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer CX6/44/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5234.25 SEK
    4400.49 SEK / Paket med 2
    Save 833.76 SEK
    15% Av
I lager
Uppfyller DIN 12593. Quickfit™ Borosilicate Glass Jacketed Coil Condenser har en yttre vattenmantel som ger en stor kylyta. Jackan undviker att ånga kryper runt spolen. Idealisk för refluxarbete.
  • Uppfyller DIN 12593
  • Batterikondensorn har en yttre vattenmantel
  • Spole ger stor kylyta
  • Jackan undviker att ånga kryper runt spolen
  • Idealisk för refluxarbete
Specifications
Certifikat och efterlevnad DIN 12593
Beskrivning Total längd: 370 mm
För användning med (applikation) Idealisk för refluxarbete
Längd (metrisk) jacka 160 mm
Standard konisk led nr 29/32
Material Borsilikatglas
Typ Mantlad spiralkondensor