Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Liebig kondensor
Produktkod. 11301855
Change view
Längd (metrisk):
135 mm
260 mm
340 mm
380 mm
390 mm
400 mm
530 mm
535 mm
550 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11301855 340 mm Varje
11391845 135 mm Varje
12019652 260 mm Varje
12644911 380 mm Varje
12039652 390 mm Varje
11321855 535 mm Varje
12575057 400 mm Varje
12059652 550 mm Varje
12049652 530 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11301855 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer C1/12/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    770.03 SEK
    544.71 SEK / Paket med 1
    Save 225.32 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 08-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Populär vattenmantlad kondensor lämplig för destillations- och återflödestillämpningar. De Quickfit Korosilikatglas Liebig-kondensorn har en löstagbar plastskruvgänga för spolning.
  • Uppfyller DIN 12576
  • Populär vattenmantlad kondensor lämplig för destillations- och återflödestillämpningar
  • Med löstagbara gängade plastkontakter för enkel och säker fastsättning av gummislang
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12576
För användning med (applikation) Lämplig för destillation och refluxapplikationer
Längd (metrisk) 340 mm
Standard konisk led nr 19/26
Material Borsilikatglas
Typ Liebig kondensor