Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Liebig kondensor
Beskrivning
Populär vattenmantlad kondensor lämplig för destillations- och återflödestillämpningar. De Quickfit Korosilikatglas Liebig-kondensorn har en löstagbar plastskruvgänga för spolning.
- Uppfyller DIN 12576
- Populär vattenmantlad kondensor lämplig för destillations- och återflödestillämpningar
- Med löstagbara gängade plastkontakter för enkel och säker fastsättning av gummislang
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12576 |
| För användning med (applikation) | Lämplig för destillation och refluxapplikationer |
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Standard konisk led nr | 29/32 |
| Material | Borsilikatglas |
| Typ | Liebig kondensor |