Läs mer
Quickfit™ Borosilicate Glass Light Entrainer-mottagare
Produktkod. 11349093
Typ:
Light Entrainer-mottagare med kran
Ljus Entrainer-mottagare
Kapacitet (metrisk):
2 ml
7,5 ml
10 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11349093
Brand: Quickfit WE6/23/10T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bestäm vattenhalten i en lösning med Dean-Starks mönsterapparat. QuickFit™ borosilikatglas ljus entrainer mottagare.
  • Överensstämmer med BS 756
  • Dean och Stark mönstermottagare för bestämning av vattenhalten i petroleumprodukter
  • För användning med lösningsmedel som är lättare än vatten
  • Borosilikatglas med graderat rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) För användning med lösningsmedel som är lättare än vatten
Typ Light Entrainer-mottagare med kran
Material Borsilikatglas
Kapacitet 10mL
Certifikat och efterlevnad BS 756
Kapacitet (metrisk) 10 ml
För användning med (utrustning) Lätt medbringare
Storlek Kon: 24/29, Sockel: 19/26