Läs mer
Quickfit™ Medelhalsad plattbottnad kolv
Produktkod. 10871031
Kapacitet (metrisk):
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Produktkod. 10871031
Brand: Quickfit FF250/3M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Användbar för att minska problem i samband med stänk och skum.
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Med längre hals än standard Quickfit kolvar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 150 mm
Hals stil Intermediär