Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas vändbar kondensorspole
Produktkod. 15547780
Change view
Standard konisk led nr:
19/26 och 24/29
24/29 och 34/35
Längd (metrisk) jacka:
315 mm (totalt) 160 mm (effektiv)
335 mm (totalt) 160 mm (effektiv)
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Längd (metrisk) jacka unitSize
15547780 19/26 och 24/29 315 mm (totalt) 160 mm (effektiv) Paket med 2
15557780 24/29 och 34/35 335 mm (totalt) 160 mm (effektiv) Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15547780 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer CX3/23/SC
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas. Quickfit™ Borosilikatglas vändbar kondensatorspole är försedd i varje ände med en kon av olika storlek för att minska behovet av adaptrar. Inkluderar löstagbara plastkontakter för fastsättning av flexibla slangar.
  • Mycket mångsidig återloppskondensor
  • Varje ände av kondensorn är försedd med en kon av olika storlek vilket minskar behovet av adaptrar
  • Med löstagbara plastkontakter för fastsättning av flexibla slangar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) jacka 315 mm (totalt) 160 mm (effektiv)
Standard konisk led nr 19/26 och 24/29
Material Borsilikatglas
Typ Kondensorspole