Läs mer
Quickfit™ Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals flatbottnad kolv
Produktkod. 10309754
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
Höjd (metrisk):
85 mm
95 mm
103 mm
105 mm
110 mm
115 mm
130 mm
135 mm
140 mm
145 mm
155 mm
170 mm
175 mm
187 mm
205 mm
215 mm
230 mm
260 mm
Hylsled:
19/26
24/29
29/32
34/35
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) Hylsled Förpackningsstorlek
10309754 250 mL 130 mm 29/32 Paket med 5
12498936 1000 mL 170 mm 24/29 Paket med 2
12498926 100 mL 95 mm 19/26 Paket med 5
12418936 100 mL 103 mm 24/29 Paket med 5
12428936 100 mL 103 mm 29/32 -
10243930 150 mL 110 mm 24/29 Paket med 5
10697445 150 mL 115 mm 34/35 Paket med 5
12428946 250 mL 130 mm 19/26 Paket med 5
10831041 250 mL 130 mm 34/35 Paket med 5
12509885 500 mL 140 mm 24/29 Paket med 5
12418956 500 mL 145 mm 29/32 Paket med 5
10851201 50 mL 85 mm 19/26 Paket med 5
12661992 50 mL 85 mm 24/29 Paket med 5
11980885 250 mL 130 mm 24/29 Paket med 5
15527840 2000 mL 215 mm 34/35 Paket med 5
12408946 1000 mL 187 mm 29/32 Paket med 2
15567830 150 mL 105 mm 19/26 Paket med 20
15577830 150 mL 110 mm 29/32 Paket med 20
15517840 2000 mL 230 mm 29/32 Paket med 5
15547840 500 mL 135 mm 19/26 Paket med 20
15567840 500 mL 155 mm 34/35 Paket med 20
15557830 100 mL 103 mm - Paket med 10
15597830 1000 mL 175 mm 34/35 Paket med 10
15507840 2000 mL 205 mm 24/29 Paket med 5
15537840 4 L 260 mm - Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Product Code. 10309754 Supplier Quickfit™ Supplier No. FF250/4S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1830.00 SEK
    1463.72 SEK / Paket med 5
    Save 366.28 SEK
    20% Av
View all promotions
I lager
Tillverkad av borosilikatglas. Quickfit Ledad Ware™ Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals platt bottenkolv uppfyller ISO 1773 och ISO 4797.
  • Överensstämmer med ISO 1773 och ISO 4797
  • Med högsta kvalitet Quickfit™ uttag av slipat glas
  • Borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion
  • Platt underlag tillåter användning med kokplattor
Specifications
Certifikat och efterlevnad ISO 1773, ISO 4797
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 130 mm
Hals stil Kort
Hylsled 29/32
Bottenform Plan