Läs mer
- Home
- Products
- Kolvar
- Kokande kolvar
- Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals flatbottnad kolv
Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals flatbottnad kolv
Produktkod. 11980885
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
Höjd (metrisk):
85 mm
95 mm
103 mm
105 mm
110 mm
115 mm
130 mm
135 mm
140 mm
145 mm
155 mm
170 mm
175 mm
187 mm
205 mm
215 mm
230 mm
260 mm
Hylsled:
19/26
24/29
29/32
34/35
Unit Size:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
25 product options available for selection
| Product Code. | Kapacitet (metrisk) | Höjd (metrisk) | Hylsled | Unit Size |
|---|---|---|---|---|
| 11980885 | 250 mL | 130 mm | 24/29 | Paket med 5 |
| 12498936 | 1000 mL | 170 mm | 24/29 | Paket med 2 |
| 12498926 | 100 mL | 95 mm | 19/26 | Paket med 5 |
| 12418936 | 100 mL | 103 mm | 24/29 | Paket med 5 |
| 12428936 | 100 mL | 103 mm | 29/32 | - |
| 10243930 | 150 mL | 110 mm | 24/29 | Paket med 5 |
| 10697445 | 150 mL | 115 mm | 34/35 | Paket med 5 |
| 12428946 | 250 mL | 130 mm | 19/26 | Paket med 5 |
| 10309754 | 250 mL | 130 mm | 29/32 | Paket med 5 |
| 10831041 | 250 mL | 130 mm | 34/35 | Paket med 5 |
| 12509885 | 500 mL | 140 mm | 24/29 | Paket med 5 |
| 12418956 | 500 mL | 145 mm | 29/32 | Paket med 5 |
| 10851201 | 50 mL | 85 mm | 19/26 | Paket med 5 |
| 12661992 | 50 mL | 85 mm | 24/29 | Paket med 5 |
| 15527840 | 2000 mL | 215 mm | 34/35 | Paket med 5 |
| 12408946 | 1000 mL | 187 mm | 29/32 | Paket med 2 |
| 15567830 | 150 mL | 105 mm | 19/26 | Paket med 20 |
| 15577830 | 150 mL | 110 mm | 29/32 | Paket med 20 |
| 15517840 | 2000 mL | 230 mm | 29/32 | Paket med 5 |
| 15547840 | 500 mL | 135 mm | 19/26 | Paket med 20 |
| 15567840 | 500 mL | 155 mm | 34/35 | Paket med 20 |
| 15557830 | 100 mL | 103 mm | - | Paket med 10 |
| 15597830 | 1000 mL | 175 mm | 34/35 | Paket med 10 |
| 15507840 | 2000 mL | 205 mm | 24/29 | Paket med 5 |
| 15537840 | 4 L | 260 mm | - | Paket med 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Product Code.
11980885
Supplier
Quickfit
Supplier No.
FF250/3S
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
1506.75 SEK
1262.08 SEK / Paket med 5
Save 244.67 SEK
16% Av
Beräknad leverans: 25-01-2027
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Description
Tillverkad av borosilikatglas. Quickfit Ledad Ware™ Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals platt bottenkolv uppfyller ISO 1773 och ISO 4797.
- Överensstämmer med ISO 1773 och ISO 4797
- Med högsta kvalitet Quickfit™ uttag av slipat glas
- Borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion
- Platt underlag tillåter användning med kokplattor
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ISO 1773, ISO 4797 |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 130 mm |
| Hals stil | Kort |
| Hylsled | 24/29 |
| Bottenform | Plan |