Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals rund bottenflaska
Produktkod. 10181780
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
6 L
10 L
Hylsled:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Varje
38 product options available for selection
Product selection table with 38 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Hylsled Förpackningsstorlek
10181780 50 mL 24/29 Paket med 5
10459330 1000 mL 24/29 Paket med 2
10488560 1000 mL 29/32 Paket med 2
10691821 1000 mL 34/35 Paket med 2
10829580 100 mL 14/23 Paket med 5
10744711 100 mL 19/26 Paket med 5
10538190 100 mL 24/29 Paket med 5
10580491 100 mL 34/35 Paket med 5
10660871 10 mL 10/19 Paket med 5
10121150 10 mL 14/23 Paket med 5
10365470 150 mL 19/26 Paket med 5
10671071 150 mL 24/29 -
12570086 150 mL 29/32 Paket med 5
12458976 150 mL 34/35 Paket med 5
12000663 2000 mL 24/29 Varje
10820861 250 mL 14/23 Paket med 2
10765111 25 mL 14/23 Paket med 5
11391955 250 mL 34/35 Paket med 5
10765301 25 mL 19/26 Paket med 5
10558590 25 mL 24/29 Paket med 5
12682002 250 mL 24/29 Paket med 5
12070673 5 L 29/32 Varje
11381965 5 L 34/35 -
10395530 500 mL 19/26 Paket med 5
10488570 500 mL 24/29 Paket med 5
10417620 500 mL 34/35 Paket med 5
10809900 50 mL 14/23 Paket med 5
10407430 5 mL 14/23 Paket med 5
15527900 6 L 45/40 Paket med 5
15587850 10 L 34/35 Paket med 5
15507860 1000 mL 19/26 Paket med 10
15517870 1000 mL 45/40 Paket med 5
15517880 2000 mL 34/35 Paket med 5
15577880 3000 mL 24/29 Paket med 5
15587880 3000 mL 34/35 Paket med 5
15557890 5 mL 10/19 Paket med 20
15577890 50 mL 34/35 Paket med 20
10568590 250 mL 19/26 Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
38 options
Produktkod. 10181780 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer FR50/3S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1211.28 SEK
    983.40 SEK / Paket med 5
    Save 227.88 SEK
    18% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa kolvar för en mängd olika applikationer. Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals runt botten är tillverkade av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda och motståndskraft mot termisk chock.
  • Med högsta kvalitet Quickfit™ uttag av slipat glas
  • Tillverkad av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda och motståndskraft mot termisk chock
  • Omfattande utbud av 46 flaskor från 5 ml till 10 000 ml
  • Kroppsdiameter och väggtjocklek överensstämmer med relevant ISO 1773 och ISO 4797 krav
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 1773, ISO 4797
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 90 mm
Hals stil Kort
Hylsled 24/29
Bottenform Rund