Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals rund bottenflaska
Använd dessa kolvar för en mängd olika applikationer. Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals runt botten är tillverkade av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda och motståndskraft mot termisk chock.
Brand: Quickfit FR50/1S
Beskrivning
Använd dessa kolvar för en mängd olika applikationer. Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals runt botten är tillverkade av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda och motståndskraft mot termisk chock.
- Med högsta kvalitet Quickfit™ uttag av slipat glas
- Tillverkad av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda och motståndskraft mot termisk chock
- Omfattande utbud av 46 flaskor från 5 ml till 10 000 ml
- Kroppsdiameter och väggtjocklek överensstämmer med relevant ISO 1773 och ISO 4797 krav
Specifikationer
ISO 1773, ISO 4797 | |
Borsilikatglas | |
Kort | |
Rund |
50 mL | |
90 mm | |
14/23 | |
50 mm |