Läs mer
- Home
- Products
- Kolvar
- Kokande kolvar
- Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals rund bottenflaska
Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals rund bottenflaska
Produktkod. 12682002
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
6 L
10 L
Hylsled:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Varje
38 product options available for selection
| Produktkod. | Kapacitet (metrisk) | Hylsled | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|
| 12682002 | 250 mL | 24/29 | Paket med 5 |
| 10459330 | 1000 mL | 24/29 | Paket med 2 |
| 10488560 | 1000 mL | 29/32 | Paket med 2 |
| 10691821 | 1000 mL | 34/35 | Paket med 2 |
| 10829580 | 100 mL | 14/23 | Paket med 5 |
| 10744711 | 100 mL | 19/26 | Paket med 5 |
| 10538190 | 100 mL | 24/29 | Paket med 5 |
| 10580491 | 100 mL | 34/35 | Paket med 5 |
| 10660871 | 10 mL | 10/19 | Paket med 5 |
| 10121150 | 10 mL | 14/23 | Paket med 5 |
| 10365470 | 150 mL | 19/26 | Paket med 5 |
| 10671071 | 150 mL | 24/29 | - |
| 12570086 | 150 mL | 29/32 | Paket med 5 |
| 12458976 | 150 mL | 34/35 | Paket med 5 |
| 12000663 | 2000 mL | 24/29 | Varje |
| 10820861 | 250 mL | 14/23 | Paket med 2 |
| 10765111 | 25 mL | 14/23 | Paket med 5 |
| 11391955 | 250 mL | 34/35 | Paket med 5 |
| 10765301 | 25 mL | 19/26 | Paket med 5 |
| 10558590 | 25 mL | 24/29 | Paket med 5 |
| 12070673 | 5 L | 29/32 | Varje |
| 11381965 | 5 L | 34/35 | - |
| 10395530 | 500 mL | 19/26 | Paket med 5 |
| 10488570 | 500 mL | 24/29 | Paket med 5 |
| 10417620 | 500 mL | 34/35 | Paket med 5 |
| 10809900 | 50 mL | 14/23 | Paket med 5 |
| 10181780 | 50 mL | 24/29 | Paket med 5 |
| 10407430 | 5 mL | 14/23 | Paket med 5 |
| 15527900 | 6 L | 45/40 | Paket med 5 |
| 15587850 | 10 L | 34/35 | Paket med 5 |
| 15507860 | 1000 mL | 19/26 | Paket med 10 |
| 15517870 | 1000 mL | 45/40 | Paket med 5 |
| 15517880 | 2000 mL | 34/35 | Paket med 5 |
| 15577880 | 3000 mL | 24/29 | Paket med 5 |
| 15587880 | 3000 mL | 34/35 | Paket med 5 |
| 15557890 | 5 mL | 10/19 | Paket med 20 |
| 15577890 | 50 mL | 34/35 | Paket med 20 |
| 10568590 | 250 mL | 19/26 | Paket med 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
Product Code.
12682002
Supplier
Quickfit
Supplier No.
FR250/3S
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Description
Använd dessa kolvar för en mängd olika applikationer. Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals runt botten är tillverkade av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda och motståndskraft mot termisk chock.
- Hgh kvalitet Quickfit™ uttag av slipat glas
- Omfattande utbud av 46 flaskor från 5 ml till 10 000 ml
- Kroppsdiameter och väggtjocklek överensstämmer med relevant ISO 1773 och ISO 4797 krav
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ISO 1773, ISO 4797 |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 140 mm |
| Hals stil | Kort |
| Hylsled | 24/29 |
| Bottenform | Rund |