Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals rund bottenflaska
Produktkod. 15587850
10 L, 34/35, Paket med 5
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
6 L
10 L
Hylsled:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Varje
Använd dessa kolvar för en mängd olika applikationer. Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals runt botten är tillverkade av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda och motståndskraft mot termisk chock.
  • Hgh quality Quickfit™ ground glass socket
  • Comprehensive range of 46 flasks from 5mL to 10,000mL
  • Body diameter and wall thickness comply with relevant ISO 1773 and ISO 4797 requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 1773, ISO 4797
Kapacitet (metrisk) 10 L
Material Borosilicate Glass
Höjd (metrisk) 350 mm
Hals stil Short
Hylsled 34/35
Bottenform Round
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals rund bottenflaska >