Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas enkelhalsad päronformad kolv
Produktkod. 11912088
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
23 mm
28 mm
38 mm
48 mm
58 mm
Höjd (metrisk):
67 mm
85 mm
89 mm
100 mm
115 mm
125 mm
135 mm
140 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Höjd (metrisk) unitSize
11912088 100 mL 58 mm 135 mm Varje
12030573 100 mL 58 mm 140 mm Varje
12020573 10 mL 28 mm 85 mm Varje
12090573 25 mL 38 mm 100 mm Varje
12040603 50 mL 48 mm 115 mm Varje
12060603 50 mL 48 mm 125 mm Varje
15537850 100 mL 58 mm 150 mm Paket med 5
15547850 25 mL 38 mm 89 mm Paket med 5
15567850 5 mL 23 mm 67 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11912088 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer FP100/1
Beräknad leverans: 30-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillåter destillation ner till små mängder.
  • Med högsta kvalitet Quickfit™ uttag av slipat glas
  • Idealisk för semi-mikrodestillationer
  • Päronformad design tillåter destillation ner till små kvantiteter med minimal uppehåll och minskade förluster från termisk nedbrytning
  • Borosilikatglas för kemikaliebeständighet och termisk prestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Päron
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 135 mm
Diameter (metrisk) Yttre 58 mm