Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas enkelhalsad päronformad kolv
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
23 mm
28 mm
38 mm
48 mm
58 mm
Höjd (metrisk):
67 mm
85 mm
89 mm
100 mm
115 mm
125 mm
135 mm
140 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Tillåter destillation ner till små mängder.
- Med högsta kvalitet Quickfit™ uttag av slipat glas
- Idealisk för semi-mikrodestillationer
- Päronformad design tillåter destillation ner till små kvantiteter med minimal uppehåll och minskade förluster från termisk nedbrytning
- Borosilikatglas för kemikaliebeständighet och termisk prestanda
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Päron |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 85 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 28 mm |