Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas enkelhalsad päronformad kolv
Produktkod. 12030573
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
23 mm
28 mm
38 mm
48 mm
58 mm
Höjd (metrisk):
67 mm
85 mm
89 mm
100 mm
115 mm
125 mm
135 mm
140 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12030573
Brand: Quickfit FP100/2
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillåter destillation ner till små mängder.
  • Med högsta kvalitet Quickfit™ uttag av slipat glas
  • Idealisk för semi-mikrodestillationer
  • Päronformad design tillåter destillation ner till små kvantiteter med minimal uppehåll och minskade förluster från termisk nedbrytning
  • Borosilikatglas för kemikaliebeständighet och termisk prestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Päron
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 140 mm
Diameter (metrisk) Yttre 58 mm