Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglassintrad dopprör för Dreschel-flaska
Produktkod. 10637615
Change view
För användning med (utrustning):
För modell MF29/23/250 Dreschel flaska
För modell MF29/3/125 Dreschel flaska
För modell MF29/3/250 Dreschel flaska
För modell MF29/3/500 Dreschel flaska
Beskrivning:
Skaftlängd: 132 mm
Skaftlängd: 165 mm
Skaftlängd: 217 mm
Porositet:
0
1
2
3
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Beskrivning Porositet unitSize
10637615 För modell MF29/3/250 Dreschel flaska Skaftlängd: 165 mm 1 Varje
11362065 För modell MF29/3/500 Dreschel flaska Skaftlängd: 217 mm 2 Varje
11332065 För modell MF29/3/125 Dreschel flaska Skaftlängd: 132 mm 1 Varje
11342065 För modell MF29/3/500 Dreschel flaska Skaftlängd: 217 mm 1 Varje
11322065 För modell MF29/3/500 Dreschel flaska Skaftlängd: 217 mm 0 Varje
11312065 För modell MF29/3/250 Dreschel flaska Skaftlängd: 165 mm 0 Varje
11302065 För modell MF29/3/125 Dreschel flaska Skaftlängd: 132 mm 0 Varje
15547940 För modell MF29/23/250 Dreschel flaska Skaftlängd: 165 mm 2 Paket med 5
15557940 För modell MF29/3/250 Dreschel flaska Skaftlängd: 165 mm 3 Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10637615 Proveedor Quickfit N.º de proveedor MF48/13/250
Beräknad leverans: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Dispergera gasen i bubblor med QuckFit™ sintrade borosilikatglasrör utformade för att passa en rad QuickFit™ Deschel flaskor. Rör kommer i olika porositeter för fin kontroll över bubbelstorleken.
Dispergera gasen i bubblor med QuckFit™ sintrade borosilikatglasrör utformade för att passa en rad QuickFit™ Deschel flaskor. Rör kommer i olika porositeter för fin kontroll över bubbelstorleken.
  • Överensstämmer med BS 2461
  • Sintrat dopprör sprider gas till bubblor för större effektivitet
  • Val av sinterporositeter för att uppnå fin bubbelstorlek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certifikat och efterlevnad BS 2461
Beskrivning Skaftlängd: 165 mm
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) För modell MF29/3/250 Dreschel flaska
Porositet 1
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.