Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglassintrad dopprör för Dreschel-flaska
Produktkod. 11342065
Change view
För användning med (utrustning):
För modell MF29/23/250 Dreschel flaska
För modell MF29/3/125 Dreschel flaska
För modell MF29/3/250 Dreschel flaska
För modell MF29/3/500 Dreschel flaska
Beskrivning:
Skaftlängd: 132 mm
Skaftlängd: 165 mm
Skaftlängd: 217 mm
Porositet:
0
1
2
3
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Beskrivning Porositet unitSize
11342065 För modell MF29/3/500 Dreschel flaska Skaftlängd: 217 mm 1 Varje
10637615 För modell MF29/3/250 Dreschel flaska Skaftlängd: 165 mm 1 Varje
11362065 För modell MF29/3/500 Dreschel flaska Skaftlängd: 217 mm 2 Varje
11332065 För modell MF29/3/125 Dreschel flaska Skaftlängd: 132 mm 1 Varje
11322065 För modell MF29/3/500 Dreschel flaska Skaftlängd: 217 mm 0 Varje
11312065 För modell MF29/3/250 Dreschel flaska Skaftlängd: 165 mm 0 Varje
11302065 För modell MF29/3/125 Dreschel flaska Skaftlängd: 132 mm 0 Varje
15547940 För modell MF29/23/250 Dreschel flaska Skaftlängd: 165 mm 2 Paket med 5
15557940 För modell MF29/3/250 Dreschel flaska Skaftlängd: 165 mm 3 Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11342065 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer MF48/13/500
Beräknad leverans: 23-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dispergera gasen i bubblor med QuckFit™ sintrade borosilikatglasrör utformade för att passa en rad QuickFit™ Deschel flaskor. Rör kommer i olika porositeter för fin kontroll över bubbelstorleken.
Dispergera gasen i bubblor med QuckFit™ sintrade borosilikatglasrör utformade för att passa en rad QuickFit™ Deschel flaskor. Rör kommer i olika porositeter för fin kontroll över bubbelstorleken.
  • Överensstämmer med BS 2461
  • Sintrat dopprör sprider gas till bubblor för större effektivitet
  • Val av sinterporositeter för att uppnå fin bubbelstorlek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad BS 2461
Beskrivning Skaftlängd: 217 mm
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) För modell MF29/3/500 Dreschel flaska
Produkttyp Flaskhuvuden
Porositet 1