Läs mer
Quickfit™ Adapter för stillbildshuvud av borosilikatglas
Produktkod. 11332115
Change view
Standard konisk fog:
Kon: 14/23 (kondensator), 14/23 (kolv); Hylsa: 14/23
Kon: 19/26 (kondensator), 19/26 (flaska); Hylsa: 14/23
Kon: 19/26 (kondensator), 19/26 (flaska); Hylsa: 19/26
Kon: 19/26 (kondensor), 24/29 (kolv): Hylsa: 14/23
Kon: 24/29 (kondensator), 24/29 (kolv); Hylsa: 14/23
Kon: 29/32 (kondensator), 29/32 (flaska); Hylsa: 14/23
Kon: 34/35 (kondensator), 34/35 (kolv): Hylsa: 14/23
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk fog Förpackningsstorlek
11332115 Kon: 19/26 (kondensator), 19/26 (flaska); Hylsa: 19/26 Varje
11972098 Kon: 14/23 (kondensator), 14/23 (kolv); Hylsa: 14/23 Varje
12068483 Kon: 19/26 (kondensator), 19/26 (flaska); Hylsa: 14/23 Varje
12088483 Kon: 24/29 (kondensator), 24/29 (kolv); Hylsa: 14/23 Varje
12078483 Kon: 19/26 (kondensor), 24/29 (kolv): Hylsa: 14/23 Varje
12098483 Kon: 29/32 (kondensator), 29/32 (flaska); Hylsa: 14/23 Varje
15527970 Kon: 34/35 (kondensator), 34/35 (kolv): Hylsa: 14/23 Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11332115 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer SH4/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    712.00 SEK
    583.00 SEK / Paket med 1
    Save 129.00 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 22-03-2027
Anslut en kolv med en kondensor i en destillationsenhet. De QuickFit™ still head adapter är utformad för att acceptera en termometer också.
Anslut en kolv med en kondensor i en destillationsenhet. De QuickFit™ still head adapter är utformad för att acceptera en termometer också.
  • Används i destillationsaggregat för att ansluta kolvar till kondensorn
  • Övre hylsa utformad för att ta emot termometer antingen via kon/skruvgängad adapter eller termometerficka
Specifikationer
För användning med (applikation) Anslutning av kolv och kondensor
Typ Fortfarande huvudadapter
Material Borsilikatglas
Standard konisk fog Kon: 19/26 (kondensator), 19/26 (flaska); Hylsa: 19/26