Läs mer
Quickfit™ Adapter för stillbildshuvud av borosilikatglas
Beskrivning
Anslut en kolv med en kondensor i en destillationsenhet. De QuickFit™ still head adapter är utformad för att acceptera en termometer också.
- Används i destillationsaggregat för att ansluta kolvar till kondensorn
- Övre hylsa utformad för att ta emot termometer antingen via kon/skruvgängad adapter eller termometerficka
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Anslutning av kolv och kondensor |
| Typ | Fortfarande huvudadapter |
| Material | Borsilikatglas |
| Standard konisk fog | Kon: 14/23 (kondensator), 14/23 (kolv); Hylsa: 14/23 |