Läs mer
Quickfit™ Adapter för stillbildshuvud av borosilikatglas
Produktkod. 12078483
Change view
Standard konisk fog:
Kon: 34/35 (kondensor), 34/35 (kolv); Sockel: 14/23
Konstorlek: 14/23 (kondensor), 14/23 (kolv); Sockelstorlek: 14/23
Konstorlek: 19/26 (kondensor), 19/26 (kolv); Sockelstorlek: 14/23
Konstorlek: 19/26 (kondensor), 19/26 (kolv); Sockelstorlek: 19/26
Konstorlek: 19/26 (kondensor), 24/29 (kolv); Sockelstorlek: 14/23
Konstorlek: 24/29 (kondensor), 24/29 (kolv); Sockelstorlek: 14/23
Konstorlek: 29/32 (kondensor), 29/32 (kolv); Sockelstorlek: 14/23
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk fog unitSize
12078483 Konstorlek: 19/26 (kondensor), 24/29 (kolv); Sockelstorlek: 14/23 Varje
11972098 Konstorlek: 14/23 (kondensor), 14/23 (kolv); Sockelstorlek: 14/23 Varje
12068483 Konstorlek: 19/26 (kondensor), 19/26 (kolv); Sockelstorlek: 14/23 Varje
11332115 Konstorlek: 19/26 (kondensor), 19/26 (kolv); Sockelstorlek: 19/26 Varje
12088483 Konstorlek: 24/29 (kondensor), 24/29 (kolv); Sockelstorlek: 14/23 Varje
12098483 Konstorlek: 29/32 (kondensor), 29/32 (kolv); Sockelstorlek: 14/23 Varje
15527970 Kon: 34/35 (kondensor), 34/35 (kolv); Sockel: 14/23 Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12078483 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer SH4/23
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anslut en kolv med en kondensor i en destillationsenhet. De QuickFit™ still head adapter är utformad för att acceptera en termometer också.
Anslut en kolv med en kondensor i en destillationsenhet. De QuickFit™ still head adapter är utformad för att acceptera en termometer också.
  • Används i destillationsaggregat för att ansluta kolvar till kondensorn
  • Övre hylsa utformad för att ta emot termometer antingen via kon/skruvgängad adapter eller termometerficka
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Anslutning av kolv och kondensor
Typ Fortfarande huvudadapter
Material Borsilikatglas
Standard konisk fog Konstorlek: 19/26 (kondensor), 24/29 (kolv); Sockelstorlek: 14/23