Läs mer
Quickfit™ Quickfit™ Adapter för stillbildshuvud av borosilikatglas
Produktkod. 12098483
Change view
Standard konisk fog:
Kon: 14/23 (kondensator), 14/23 (kolv); Hylsa: 14/23
Kon: 19/26 (kondensator), 19/26 (flaska); Hylsa: 14/23
Kon: 19/26 (kondensator), 19/26 (flaska); Hylsa: 19/26
Kon: 19/26 (kondensor), 24/29 (kolv): Hylsa: 14/23
Kon: 24/29 (kondensator), 24/29 (kolv); Hylsa: 14/23
Kon: 29/32 (kondensator), 29/32 (flaska); Hylsa: 14/23
Kon: 34/35 (kondensator), 34/35 (kolv): Hylsa: 14/23
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk fog Förpackningsstorlek
12098483 Kon: 29/32 (kondensator), 29/32 (flaska); Hylsa: 14/23 Varje
11972098 Kon: 14/23 (kondensator), 14/23 (kolv); Hylsa: 14/23 Varje
12068483 Kon: 19/26 (kondensator), 19/26 (flaska); Hylsa: 14/23 Varje
11332115 Kon: 19/26 (kondensator), 19/26 (flaska); Hylsa: 19/26 Varje
12088483 Kon: 24/29 (kondensator), 24/29 (kolv); Hylsa: 14/23 Varje
12078483 Kon: 19/26 (kondensor), 24/29 (kolv): Hylsa: 14/23 Varje
15527970 Kon: 34/35 (kondensator), 34/35 (kolv): Hylsa: 14/23 Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12098483 Leverantör Quickfit™ Leverantörsnummer SH4/44
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.00 SEK
    702.26 SEK / Paket med 1
    Save 152.74 SEK
    17% Av
I lager
Anslut en kolv med en kondensor i en destillationsenhet. De QuickFit™ still head adapter är utformad för att acceptera en termometer också.
Anslut en kolv med en kondensor i en destillationsenhet. De QuickFit™ still head adapter är utformad för att acceptera en termometer också.
  • Används i destillationsaggregat för att ansluta kolvar till kondensorn
  • Övre hylsa utformad för att ta emot termometer antingen via kon/skruvgängad adapter eller termometerficka
Specifikationer
För användning med (applikation) Anslutning av kolv och kondensor
Typ Fortfarande huvudadapter
Material Borsilikatglas
Standard konisk fog Kon: 29/32 (kondensator), 29/32 (flaska); Hylsa: 14/23