Läs mer
Quickfit™ Adapter för stillbildshuvud av borosilikatglas
Produktkod. p-8002990
Standard konisk fog:
Kon: 34/35 (kondensor), 34/35 (kolv); Sockel: 14/23
Konstorlek: 14/23 (kondensor), 14/23 (kolv); Sockelstorlek: 14/23
Konstorlek: 19/26 (kondensor), 19/26 (kolv); Sockelstorlek: 14/23
Konstorlek: 19/26 (kondensor), 19/26 (kolv); Sockelstorlek: 19/26
Konstorlek: 19/26 (kondensor), 24/29 (kolv); Sockelstorlek: 14/23
Konstorlek: 24/29 (kondensor), 24/29 (kolv); Sockelstorlek: 14/23
Konstorlek: 29/32 (kondensor), 29/32 (kolv); Sockelstorlek: 14/23
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11972098
Brand: Quickfit SH4/1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Anslut en kolv med en kondensor i en destillationsenhet. De QuickFit™ still head adapter är utformad för att acceptera en termometer också.
Anslut en kolv med en kondensor i en destillationsenhet. De QuickFit™ still head adapter är utformad för att acceptera en termometer också.
  • Används i destillationsaggregat för att ansluta kolvar till kondensorn
  • Övre hylsa utformad för att ta emot termometer antingen via kon/skruvgängad adapter eller termometerficka
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Anslutning av kolv och kondensor
Typ Fortfarande huvudadapter
Material Borsilikatglas
Standard konisk fog Konstorlek: 14/23 (kondensor), 14/23 (kolv); Sockelstorlek: 14/23