Läs mer
QuickFit™ Provrör av borosilikatglas med jorduttag
Produktkod. 11352055
Change view
Diameter (metrisk):
14 mm
17 mm
19 mm
23 mm
29 mm
41 mm
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
11 ml
15 ml
19 ml
31 ml
54 ml
75 ml
195 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Kapacitet (metrisk) unitSize
11352055 29 mm 75 ml Paket med 5
10747645 19 mm 19 ml Paket med 5
11302055 19 mm 19 ml Varje
10715101 41 mm 195 ml Paket med 5
12475316 14 mm 5 ml Paket med 5
11382045 19 mm 11 ml Paket med 5
11392045 19 mm 15 ml Paket med 5
11342055 29 mm 54 ml -
10074474 23 mm 19 ml Paket med 5
10497400 23 mm 31 ml Paket med 5
12569795 17 mm 10 ml Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11352055 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer MF24/3/8
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas för utmärkt kemisk och termisk chockbeständighet. Quickfit™ Borosilikatglasprovrör med jorduttag är idealiska för att blanda och värma kemikalier i ett labb.
  • Precisionsslipat uttag säkerställer exakt passform för proppen
  • Provrörsstorlekar motsvarar Quickfit™ Standard avsmalnande platthuvud borosilikatglas ihåliga proppar
  • Beställ rör och proppar separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Designtyp Jorduttag
Beskrivning Stoppstorlek: 24/29
Kapacitet (metrisk) 75 ml
Längd (metrisk) 200 mm
Material Borsilikatglas
För användning med Quickfit Ihålig propp, Fisher Scientific produktkod 12508865
Kvantitet 5-pack
Diameter (metrisk) 29 mm
Produkttyp Provrör