Läs mer
QuickFit™ Provrör av borosilikatglas med jorduttag
Produktkod. 12569795
Diameter (metrisk):
14 mm
17 mm
19 mm
23 mm
29 mm
41 mm
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
11 ml
15 ml
19 ml
31 ml
54 ml
75 ml
195 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12569795
Brand: Quickfit MF24/12/4
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas för utmärkt kemisk och termisk chockbeständighet. Quickfit™ Borosilikatglasprovrör med jorduttag är idealiska för att blanda och värma kemikalier i ett labb.
  • Precisionsslipat uttag säkerställer exakt passform för proppen
  • Provrörsstorlekar motsvarar Quickfit™ Standard avsmalnande platthuvud borosilikatglas ihåliga proppar
  • Beställ rör och proppar separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Designtyp Jorduttag
Beskrivning Stoppstorlek: 12/21
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Längd (metrisk) 100 mm
Material Borsilikatglas
För användning med Quickfit Stoppkon, Fisher Scientific produktkod 15537960
Kvantitet 5-pack
Diameter (metrisk) 17 mm