Läs mer
QuickFit™ Provrör av borosilikatglas med jorduttag
Diameter (metrisk):
14 mm
17 mm
19 mm
23 mm
29 mm
41 mm
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
11 ml
15 ml
19 ml
31 ml
54 ml
75 ml
195 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas för utmärkt kemisk och termisk chockbeständighet. Quickfit™ Borosilikatglasprovrör med jorduttag är idealiska för att blanda och värma kemikalier i ett labb.
- Precisionsslipat uttag säkerställer exakt passform för proppen
- Provrörsstorlekar motsvarar Quickfit™ Standard avsmalnande platthuvud borosilikatglas ihåliga proppar
- Beställ rör och proppar separat
Specifikationer
Specifikationer
| Designtyp | Jorduttag |
| Beskrivning | Stoppstorlek: 24/29 |
| Kapacitet (metrisk) | 75 ml |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med | Quickfit Ihålig propp, Fisher Scientific produktkod 12508865 |
| Kvantitet | 5-pack |
| Diameter (metrisk) | 29 mm |
| Produkttyp | Provrör |