Läs mer
Ficka för Quickfit™ Fortfarande huvuden
Produktkod. 12008493
Change view
Längd (metrisk):
45 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12008493 45 mm Varje
1 options
Produktkod. 12008493 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer SH4A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    507.15 SEK
    398.89 SEK / Paket med 1
    Save 108.26 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 08-01-2027
För inbyggnad av termometrar i Quickfit™ sammanfogade glasvaror
  • För inbyggnad av termometrar i Quickfit™ sammansättningar av skarvar
  • Fickan passar de flesta Quickfit™ fortfarande huvuden
Specifikationer
För användning med (applikation) Inkludera termometrar i Quickfit™ sammansättningar av skarvar
Längd (metrisk) 45 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp Ficktermometer