Läs mer
Quickfit™ Trehalsad glaskolv med rund botten
Código de producto. 11710259
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Hylsled:
14/23 (mitten), 14/23 (sidan)
19/26 (mitten), 14/23 (sidan)
19/26 (mitten), 19/26 (sidan)
24/29 (mitten), 14/23 (sidan)
24/29 (mitten), 19/26 (sidan)
29/32
29/32 (mitten), 14/23 (sidan)
29/32 (mitten), 19/26 (sidan)
29/32 (mitten), 29/32 (sidan)
34/35 (mitten), 19/26 (sidan)
missing translation for 'unitSize'
Paket med 5
Varje
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kapacitet (metrisk) Hylsled unitSize
11710259 100 mL 24/29 (mitten), 14/23 (sidan) Varje
10228054 1000 mL 24/29 (mitten), 19/26 (sidan) Varje
12020643 100 mL 24/29 (mitten), 14/23 (sidan) Varje
11301945 100 mL 19/26 (mitten), 14/23 (sidan) Varje
12488966 100 mL 24/29 (mitten), 19/26 (sidan) Varje
11371955 250 mL 19/26 (mitten), 19/26 (sidan) Varje
12408996 250 mL 24/29 (mitten), 14/23 (sidan) Varje
12622012 250 mL 29/32 (mitten), 19/26 (sidan) Varje
12591738 25 mL 14/23 (mitten), 14/23 (sidan) Varje
12030673 500 mL 24/29 (mitten), 19/26 (sidan) Varje
11900895 500 mL 29/32 (mitten), 19/26 (sidan) Varje
12493621 50 mL 14/23 (mitten), 14/23 (sidan) Varje
12413631 50 mL 19/26 (mitten), 14/23 (sidan) Varje
15557860 1000 mL 29/32 Paket med 5
12050653 250 mL 24/29 (mitten), 19/26 (sidan) Varje
15577860 1000 mL 29/32 (mitten), 29/32 (sidan) Paket med 5
15587860 1000 mL 34/35 (mitten), 19/26 (sidan) Paket med 5
15547870 250 mL 29/32 (mitten), 14/23 (sidan) Paket med 5
15577870 2000 mL 24/29 (mitten), 19/26 (sidan) Paket med 5
15527880 2000 mL 34/35 (mitten), 19/26 (sidan) Paket med 5
15597880 3000 mL 34/35 (mitten), 19/26 (sidan) Paket med 5
15567890 50 mL 19/26 (mitten), 19/26 (sidan) Paket med 5
15587890 500 mL 24/29 (mitten), 14/23 (sidan) Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11710259 missing translation for 'mfr' Masterflex missing translation for 'supplierNo' 3180663
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Användbar för att införa gasinloppsrör och termometrar i kolven. De Quickfit Ledad Ware™ Quickfit™ Three-Neck Round Bottom Flask har precisionsslipade hylsor av borosilikatglas.
  • Försedd med tre Quickfit™ precisionsjordade uttag
    • En vertikal mitthals
    • Två vinklade sidohalsar
  • Slipade glashylsor tillverkas med en noggrannhet som överträffar kraven på ISO 383
  • Sidohals användbar för att föra in gasinloppsrör och termometrar etc. i kolven
  • Tillverkad av borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk attack
Especificaciones
Certifikat och efterlevnad ISO 383
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 110 mm
Hylsled 24/29 (mitten), 14/23 (sidan)
Bottenform Rund
Kvantitet Varje
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.