Läs mer
Quickfit™ Trehalsad glaskolv med rund botten
Produktkod. 11900895
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Hylsled:
14/23 (mitten), 14/23 (sidan)
19/26 (mitten), 14/23 (sidan)
19/26 (mitten), 19/26 (sidan)
24/29 (mitten), 14/23 (sidan)
24/29 (mitten), 19/26 (sidan)
29/32
29/32 (mitten), 14/23 (sidan)
29/32 (mitten), 19/26 (sidan)
29/32 (mitten), 29/32 (sidan)
34/35 (Centre), 19/26 (side)
34/35 (mitten), 19/26 (sidan)
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Hylsled unitSize
11900895 500 mL 29/32 (mitten), 19/26 (sidan) Varje
11710259 100 mL 24/29 (mitten), 14/23 (sidan) Varje
10228054 1000 mL 24/29 (mitten), 19/26 (sidan) Varje
12020643 100 mL 24/29 (mitten), 14/23 (sidan) Varje
11301945 100 mL 19/26 (mitten), 14/23 (sidan) Varje
12488966 100 mL 24/29 (mitten), 19/26 (sidan) Varje
11371955 250 mL 19/26 (mitten), 19/26 (sidan) Varje
12408996 250 mL 24/29 (mitten), 14/23 (sidan) Varje
12622012 250 mL 29/32 (mitten), 19/26 (sidan) Varje
12591738 25 mL 14/23 (mitten), 14/23 (sidan) Varje
12030673 500 mL 24/29 (mitten), 19/26 (sidan) Varje
12493621 50 mL 14/23 (mitten), 14/23 (sidan) Varje
12413631 50 mL 19/26 (mitten), 14/23 (sidan) Varje
15557860 1000 mL 29/32 Paket med 5
12050653 250 mL 24/29 (mitten), 19/26 (sidan) Varje
15577860 1000 mL 29/32 (mitten), 29/32 (sidan) Paket med 5
15587860 1000 mL 34/35 (Centre), 19/26 (side) Paket med 5
15547870 250 mL 29/32 (mitten), 14/23 (sidan) Paket med 5
15577870 2000 mL 24/29 (mitten), 19/26 (sidan) Paket med 5
15527880 2000 mL 34/35 (mitten), 19/26 (sidan) Paket med 5
15597880 3000 mL 34/35 (mitten), 19/26 (sidan) Paket med 5
15567890 50 mL 19/26 (mitten), 19/26 (sidan) Paket med 5
15587890 500 mL 24/29 (mitten), 14/23 (sidan) Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Produktkod. 11900895 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer FR500/4S/22A
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Användbar för att införa gasinloppsrör och termometrar i kolven. De Quickfit Ledad Ware™ Quickfit™ Three-Neck Round Bottom Flask har precisionsslipade hylsor av borosilikatglas.
  • Med högsta kvalitet Quickfit™ uttag av slipat glas
  • Sidohals användbar för att föra in gasinloppsrör och termometrar etc. i kolven
  • Tillverkad av borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk attack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 383
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 153 mm
nr per ärende 3
Hylsled 29/32 (mitten), 19/26 (sidan)
Bottenform Rund
Diameter (metrisk) Yttre 105 mm