Läs mer
- Home
- Products
- Kolvar
- Kokande kolvar
- Quickfit™ Quickfit™ Trehalsad glaskolv med rund botten
Quickfit™ Quickfit™ Trehalsad glaskolv med rund botten
Produktkod. 12488966
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Hylsled:
14/23 (mitten), 14/23 (sidan)
19/26 (mitten), 14/23 (sidan)
19/26 (mitten), 19/26 (sidan)
24/29 (mitten), 14/23 (sidan)
24/29 (mitten), 19/26 (sidan)
29/32
29/32 (mitten), 14/23 (sidan)
29/32 (mitten), 19/26 (sidan)
29/32 (mitten), 29/32 (sidan)
34/35 (mitten), 19/26 (sidan)
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
23 product options available for selection
| Produktkod. | Kapacitet (metrisk) | Hylsled | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|
| 12488966 | 100 mL | 24/29 (mitten), 19/26 (sidan) | Varje |
| 11710259 | 100 mL | 24/29 (mitten), 14/23 (sidan) | Varje |
| 10228054 | 1000 mL | 24/29 (mitten), 19/26 (sidan) | Varje |
| 12020643 | 100 mL | 24/29 (mitten), 14/23 (sidan) | Varje |
| 11301945 | 100 mL | 19/26 (mitten), 14/23 (sidan) | Varje |
| 11371955 | 250 mL | 19/26 (mitten), 19/26 (sidan) | Varje |
| 12408996 | 250 mL | 24/29 (mitten), 14/23 (sidan) | Varje |
| 12622012 | 250 mL | 29/32 (mitten), 19/26 (sidan) | Varje |
| 12591738 | 25 mL | 14/23 (mitten), 14/23 (sidan) | Varje |
| 12030673 | 500 mL | 24/29 (mitten), 19/26 (sidan) | Varje |
| 11900895 | 500 mL | 29/32 (mitten), 19/26 (sidan) | Varje |
| 12493621 | 50 mL | 14/23 (mitten), 14/23 (sidan) | Varje |
| 12413631 | 50 mL | 19/26 (mitten), 14/23 (sidan) | Varje |
| 15557860 | 1000 mL | 29/32 | Paket med 5 |
| 12050653 | 250 mL | 24/29 (mitten), 19/26 (sidan) | Varje |
| 15577860 | 1000 mL | 29/32 (mitten), 29/32 (sidan) | Paket med 5 |
| 15587860 | 1000 mL | 34/35 (mitten), 19/26 (sidan) | Paket med 5 |
| 15547870 | 250 mL | 29/32 (mitten), 14/23 (sidan) | Paket med 5 |
| 15577870 | 2000 mL | 24/29 (mitten), 19/26 (sidan) | Paket med 5 |
| 15527880 | 2000 mL | 34/35 (mitten), 19/26 (sidan) | Paket med 5 |
| 15597880 | 3000 mL | 34/35 (mitten), 19/26 (sidan) | Paket med 5 |
| 15567890 | 50 mL | 19/26 (mitten), 19/26 (sidan) | Paket med 5 |
| 15587890 | 500 mL | 24/29 (mitten), 14/23 (sidan) | Paket med 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Produktkod.
12488966
Leverantör
Quickfit™
Leverantörsnummer
FR100/3S/22A
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Beskrivning
Användbar för att införa gasinloppsrör och termometrar i kolven. De Quickfit Ledad Ware™ Quickfit™ Three-Neck Round Bottom Flask har precisionsslipade hylsor av borosilikatglas.
- Försedd med tre Quickfit™ precisionsjordade uttag
- En vertikal mitthals
- Två vinklade sidohalsar
- Slipade glashylsor tillverkas med en noggrannhet som överträffar kraven på ISO 383
- Sidohals användbar för att föra in gasinloppsrör och termometrar etc. i kolven
- Tillverkad av borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk attack
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 383 |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 110 mm |
| nr per ärende | 3 |
| Hylsled | 24/29 (mitten), 19/26 (sidan) |
| Bottenform | Rund |