Läs mer
Quickfit™ Tre-vertikal-hals rund-botten kolv
Beskrivning
- Försedd med tre Quickfit™ precisionsslipade uttag - En vertikal mitthals - Två vinklade sidohalsar
- Quickfit™ slipade glashylsor tillverkas med en noggrannhet som överträffar kraven på ISO 383
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 275 mm |
| nr per ärende | 3 |
| Hylsled | 34/35 (mitten), 24/29 (sidan) |
| Bottenform | Rund |