Läs mer
Quickfit™ Tre-vertikal-hals rund-botten kolv
Produktkod. 15507880
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
4 L
5 L
6 L
Hylsled:
24/29 (mitten), 19/26 (sidan)
29/32 (mitten), 14/23 (sidor)
29/32 (mitten), 19/26 (sidan)
29/32 (mitten), 29/32 (sidorna)
34/35 (Centre), 19/26 (side)
34/35 (mitten), 19/26 (sidan)
34/35 (mitten), 24/29 (sidan)
45/40 (Center), 29/32 (sides)
45/40 (Centre), 29/32 (side)
Centrum: 29/32, Sida: 19/26
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Hylsled unitSize
15507880 2000 mL 29/32 (mitten), 29/32 (sidorna) Paket med 5
11391965 5 L 34/35 (mitten), 24/29 (sidan) Varje
15567860 1000 mL Centrum: 29/32, Sida: 19/26 Paket med 5
12060653 250 mL 24/29 (mitten), 19/26 (sidan) Varje
15527860 1000 mL 24/29 (mitten), 19/26 (sidan) Paket med 5
15597860 1000 mL 34/35 (mitten), 19/26 (sidan) Paket med 5
15507870 1000 mL 34/35 (mitten), 24/29 (sidan) Paket med 5
15587870 2000 mL 24/29 (mitten), 19/26 (sidan) Paket med 5
15597870 2000 mL 29/32 (mitten), 19/26 (sidan) Paket med 5
15537880 2000 mL 34/35 (Centre), 19/26 (side) Paket med 5
15557880 2000 mL 34/35 (mitten), 24/29 (sidan) Paket med 5
15567880 2000 mL 45/40 (Centre), 29/32 (side) Paket med 5
15507890 3000 mL 34/35 (mitten), 19/26 (sidan) Paket med 5
15517890 3000 mL 34/35 (mitten), 24/29 (sidan) Paket med 5
15507900 500 mL 24/29 (mitten), 19/26 (sidan) Paket med 5
15517900 500 mL 29/32 (mitten), 19/26 (sidan) Paket med 5
15537900 6 L 45/40 (Centre), 29/32 (side) Paket med 5
15557870 250 mL 29/32 (mitten), 14/23 (sidor) Paket med 5
15537890 4 L 45/40 (Center), 29/32 (sides) Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Produktkod. 15507880 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer FR2L/4S/44P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar tre halsar för enkel tillägg av mätverktyg. De Quickfit™ Tre-vertikal-halsad rundbottnad kolv är gjord av borosilikatglas.
Med en vertikal mitthals och två vertikala sidohalsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 218 mm
nr per ärende 3
Hylsled 29/32 (mitten), 29/32 (sidorna)
Bottenform Rund