Läs mer
Quickfit™ Tre-vertikal-hals rund-botten kolv
Beskrivning
- Försedd med tre precisionsslipade uttag
- En vertikal mitthals
- Två vertikala sidohalsar
- Slipade glashylsor tillverkas med en noggrannhet som överträffar kraven på ISO 383
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 150 mm |
| nr per ärende | 3 |
| Hylsled | 24/29 (mitten), 19/26 (sidan) |
| Bottenform | Rund |