Läs mer
Quickfit™ Tre-vertikal-hals rund-botten kolv
Inkluderar tre halsar för enkel tillägg av mätverktyg. De Quickfit™ Tre-vertikal-halsad rundbottnad kolv är gjord av borosilikatglas.
Brand:  Quickfit FR250/4S/11P
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15557870
  • 4875.00 SEK / Paket med 5
Bara null kvar
Beräknad leverans: 26-11-2025
Beskrivning
Med en vertikal mitthals och två vertikala sidohalsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
250 mL
135 mm
29/32 (mitten), 14/23 (sidor)
Borsilikatglas
3
Rund
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Product Information
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Quickfit™ Tre-vertikal-hals rund-botten kolv > Kapacitet: 250 ml