Läs mer
Quickfit™ Quickfit™ Tvåhalsad glasflaska med rund botten
Descripción
Tillverkad av borosilikatglas. Quickfit Ledad Ware™ Quickfit™ Tvåhalsad glaskolv med rund botten har hög motståndskraft mot termisk chock och kemisk attack.
- Med högsta kvalitet Quickfit™ uttag av slipat glas
- Sidohals användbar för att föra in gasinloppsrör och termometrar etc. i kolven
- Tillverkad av borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk attack
Especificaciones
Especificaciones
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 150 mm |
| nr per ärende | 2 |
| Hylsled | 24/29 (mitten), 19/26 (sidan) |
| Bottenform | Rund |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?