Läs mer
Quickfit™ Tvåhalsad glasflaska med rund botten
Produktkod. 12403631
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Hylsled:
14/23 (mitten), 14/23 (sidan)
24/29 (mitten), 14/23 (sidan)
24/29 (mitten), 19/26 (sidan)
34/35 (mitten), 19/26 (sidan)
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Hylsled unitSize
12403631 50 mL 14/23 (mitten), 14/23 (sidan) Varje
12030643 100 mL 24/29 (mitten), 19/26 (sidan) Varje
12478966 100 mL 24/29 (mitten), 14/23 (sidan) Varje
12418996 250 mL 24/29 (mitten), 14/23 (sidan) Varje
12070653 250 mL 24/29 (mitten), 19/26 (sidan) Varje
12438986 25 mL 14/23 (mitten), 14/23 (sidan) Varje
12050673 500 mL 24/29 (mitten), 19/26 (sidan) Varje
15547880 2000 mL 34/35 (mitten), 19/26 (sidan) Paket med 5
15517860 1000 mL 24/29 (mitten), 14/23 (sidan) Paket med 5
15537860 1000 mL 24/29 (mitten), 19/26 (sidan) Paket med 5
15597890 500 mL 24/29 (mitten), 14/23 (sidan) Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 12403631 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer FR50/1S/1A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. Quickfit Ledad Ware™ Quickfit™ Tvåhalsad glaskolv med rund botten har hög motståndskraft mot termisk chock och kemisk attack.
  • Med högsta kvalitet Quickfit™ uttag av slipat glas
  • Sidohals användbar för att föra in gasinloppsrör och termometrar etc. i kolven
  • Tillverkad av borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk attack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 89 mm
nr per ärende 2
Hylsled 14/23 (mitten), 14/23 (sidan)
Bottenform Rund