Läs mer
Quickfit™ Tvåhalsad glasflaska med rund botten
Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas. Quickfit Ledad Ware™ Quickfit™ Tvåhalsad glaskolv med rund botten har hög motståndskraft mot termisk chock och kemisk attack.
- Med högsta kvalitet Quickfit™ uttag av slipat glas
- Sidohals användbar för att föra in gasinloppsrör och termometrar etc. i kolven
- Tillverkad av borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk attack
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 180 mm |
| nr per ärende | 2 |
| Hylsled | 24/29 (mitten), 14/23 (sidan) |
| Bottenform | Rund |