Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Vigreux fraktioneringskolonn
Produktkod. 11391885
Change view
Längd (metrisk):
360 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11391885 360 mm Varje
1 options
Produktkod. 11391885 Leverantör Quickfit™ Leverantörsnummer FC3/13
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1501.50 SEK
    1259.80 SEK / Paket med 1
    Save 241.70 SEK
    16% Av
Populär och lättanvänd fraktionerande kolumn med en kombination av horisontella och vinklade fördjupningar. Quickfit™ Borosilikatglas Vigreux fraktioneringskolonn har en avsevärt ökad kolonnyta för större effektivitet.
  • Populär, lättanvänd kolumn
  • Vigreux-typ med kombination av horisontella och vinklade fördjupningar
  • Horisontella fördjupningar säkerställer intim kontakt med ånga och vätska
  • Vinklade fördjupningar omfördelar vätska från väggarna till mitten av kolonnen
Specifikationer
Längd (metrisk) 360 mm
Typ Vigreux fraktionerande kolumn
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad ISO 3585