Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Vigreux fraktioneringskolonn
Beskrivning
- Populär, lättanvänd kolumn
- Vigreux-typ med kombination av horisontella och vinklade fördjupningar
- Horisontella fördjupningar säkerställer intim kontakt med ånga och vätska
- Vinklade fördjupningar omfördelar vätska från väggarna till mitten av kolonnen
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | 2 NS 29/32 standard jordfog |
| Höjd (metrisk) | 360 mm |
| Längd (metrisk) | 360mm |
| Typ | Vigreux kolumn |
| Material | Glas |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Standard konisk fog | NS 29/32 |