Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas Vigreux fraktioneringskolonn
Beskrivning
- Populär, lättanvänd kolumn
- Vigreux-typ med kombination av horisontella och vinklade fördjupningar
- Horisontella fördjupningar säkerställer intim kontakt med ånga och vätska
- Vinklade fördjupningar omfördelar vätska från väggarna till mitten av kolonnen
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 600 mm |
| Längd (metrisk) | 600mm |
| Typ | Vigreux fraktionerande kolumn |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3585 |