Läs mer
Pyrex Labware™ Quickfit™ Borosilikatglas med bred hals reaktionskolv
Produktkod. 11351965
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
700 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
4 l
6 l
10 l
20 l
Höjd (metrisk):
90 mm
115 mm
135 mm
155 mm
185 mm
210 mm
225 mm
260 mm
320 mm
380 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11351965
Brand: Quickfit FR3LF
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. Pyrex Labware™ Quickfit™ Borosilikatglas vid halsreaktionsflaskans breda hals möjliggör enkel inkorporering av omrörarspadar och enkelt avlägsnande av fasta rester.
Tillverkad av borosilikatglas
  • Med stor diameter Pyrex Labware™ Quickfit™ flatflänsförband
  • För användning med Pyrex Labware™ Quickfit™ platta flänslock och fästklämmor
  • Bred hals möjliggör enkel inkorporering av omrörarspadar och enkelt avlägsnande av fasta rester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3000 ml
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) Quickfit™ platta flänslock och fästklämmor
Höjd (engelska) 210ml
Höjd (metrisk) 210 mm
Produkttyp Reaktionskolv
Form Sfärisk
Bottenform Rund
Diameter (metrisk) Yttre 189 mL