Läs mer
Pyrex Labware™ Quickfit™ Borosilikatglas med bred hals reaktionskolv
Produktkod. 11351975
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
700 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
4 l
6 l
10 l
20 l
Höjd (metrisk):
90 mm
115 mm
135 mm
155 mm
185 mm
210 mm
225 mm
260 mm
320 mm
380 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11351975 500 ml 115 mm Varje
10696675 250 ml 90 mm Varje
15557900 700 ml 135 mm Paket med 5
10302230 1000 ml 155 mm Varje
11311955 2000 ml 185 mm Varje
11351965 3000 ml 210 mm Varje
15547890 4 l 225 mm Paket med 5
15547900 6 l 260 mm Paket med 5
11971279 10 l 320 mm Varje
11911289 20 l 380 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 11351975 Supplier Quickfit Supplier No. FR500F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1543.50 SEK
    1084.24 SEK / Paket med 1
    Save 459.26 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 12-01-2027
Tillverkad av borosilikatglas. Pyrex Labware™ Quickfit™ Borosilikatglas vid halsreaktionsflaskans breda hals möjliggör enkel inkorporering av omrörarspadar och enkelt avlägsnande av fasta rester.
Tillverkad av borosilikatglas
  • Med stor diameter Pyrex Labware™ Quickfit™ flatflänsförband
  • För användning med Pyrex Labware™ Quickfit™ platta flänslock och fästklämmor
  • Bred hals möjliggör enkel inkorporering av omrörarspadar och enkelt avlägsnande av fasta rester
Specifications
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) För användning med Quickfit™ platta flänslock och fästklämmor
Höjd (metrisk) 115 mm
Hals stil Bred
Bottenform Rund