Läs mer
Pyrex Labware™ Quickfit™ Borosilikatglas med bred hals reaktionskolv
Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas
- Med stor diameter Pyrex Labware™ Quickfit™ flatflänsförband
- För användning med Pyrex Labware™ Quickfit™ platta flänslock och fästklämmor
- Bred hals möjliggör enkel inkorporering av omrörarspadar och enkelt avlägsnande av fasta rester
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 l |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (applikation) | För användning med Quickfit™ platta flänslock och fästklämmor |
| Höjd (metrisk) | 320 mm |
| Hals stil | Bred |
| Bottenform | Rund |