Läs mer
Quickfit™ Chromatography Column with Ground Cone
Längd (metrisk):
310 mm
515 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- With glass sintered disc - porosity 0 to support column packing
- Upper socket can be connected to a solvent reservoir
- Lower cone can be connected to stopcock adapter CR3T/23 to control eluent flow
- Manufactured from borosilicate glass
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Chromatography Column |
| Kvantitet | 1 Pack |
| Diameter (metrisk) Inre | 18 mm |
| Längd (metrisk) | 515 mm |
| Material | Pyrex™ Borosilicate Glass |
| Kontakttyper | 19/26 Cone, 24/29 Socket |
| Inkluderar | Glass sintered disc |