Läs mer
Quickfit™ Kromatografikolumn med Rotaflo™ Kran
Längd (metrisk):
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Diameter (metrisk) Inre:
10 mm
20 mm
26 mm
40 mm
Kontakttyper:
14/23 Socket
19/26 Sockel
24/29 Socket
40/38 Sockel
Inkluderar:
GP Rotaflo 3 mm hål avstängningskran
GP Rotaflo 6 mm hål avstängningskran
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas. Quickfit™ Kromatografikolumn med Rotaflo™ Avstängningskran inkluderar en kemiskt resistent glassintrad skiva med 0 porositet. PTFE-stoppkran ger fin kontroll av eluentflödet. Slipad glassockel accepterar Quickfit™ reservoarer.
- Med PTFE Rotaflo™ Avstängningskran för finkontroll av eluentflödet
- Kemiskt resistent glassintrad skiva - porositet 0
- Slipad glassockel accepterar Quickfit™ reservoarer
- Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Diameter (metrisk) Inre | 26 mm |
| Typ | Kromatografikolumn |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Material | Pyrex™ Borosilikatglas |
| Kontakttyper | 24/29 Socket |
| Inkluderar | GP Rotaflo 3 mm hål avstängningskran |