Läs mer
Quickfit™ Kromatografikolumn med Rotaflo™ Kran
Beskrivning
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas. Quickfit™ Kromatografikolumn med Rotaflo™ Avstängningskran inkluderar en kemiskt resistent glassintrad skiva med 0 porositet. PTFE-stoppkran ger fin kontroll av eluentflödet. Slipad glassockel accepterar Quickfit™ reservoarer.
- Med PTFE Rotaflo™ Avstängningskran för finkontroll av eluentflödet
- Kemiskt resistent glassintrad skiva - porositet 0
- Slipad glassockel accepterar Quickfit™ reservoarer
- Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Material | Pyrex™ Borosilikatglas |
| Kontakttyper | 40/38 Sockel |
| Inkluderar | GP Rotaflo 6 mm hål avstängningskran |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Typ | Kromatografikolumn |
| Diameter (metrisk) Inre | 40 mm |