Läs mer
Quickfit™ Kromatografikolumn med Rotaflo™ Kran
Produktkod. 12498826
Change view
Längd (metrisk):
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Diameter (metrisk) Inre:
10 mm
20 mm
26 mm
40 mm
Kontakttyper:
14/23 Socket
19/26 Sockel
24/29 Socket
40/38 Sockel
Inkluderar:
GP Rotaflo 3 mm hål avstängningskran
GP Rotaflo 6 mm hål avstängningskran
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Kontakttyper Inkluderar Förpackningsstorlek
12498826 500 mm 20 mm 19/26 Sockel GP Rotaflo 3 mm hål avstängningskran Varje
11318074 300 mm 20 mm 19/26 Sockel GP Rotaflo 3 mm hål avstängningskran Varje
12011292 500 mm 26 mm 24/29 Socket GP Rotaflo 3 mm hål avstängningskran Varje
12478826 400 mm 10 mm 14/23 Socket GP Rotaflo 3 mm hål avstängningskran Varje
12468836 500 mm 40 mm 40/38 Sockel GP Rotaflo 6 mm hål avstängningskran Varje
12081262 200 mm 10 mm 14/23 Socket GP Rotaflo 3 mm hål avstängningskran Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12498826 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer CR20/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2155.00 SEK
    1551.51 SEK / Paket med 1
    Save 603.49 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 18-01-2027
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas. Quickfit™ Kromatografikolumn med Rotaflo™ Avstängningskran inkluderar en kemiskt resistent glassintrad skiva med 0 porositet. PTFE-stoppkran ger fin kontroll av eluentflödet. Slipad glassockel accepterar Quickfit™ reservoarer.
  • Med PTFE Rotaflo™ Avstängningskran för finkontroll av eluentflödet
  • Kemiskt resistent glassintrad skiva - porositet 0
  • Slipad glassockel accepterar Quickfit™ reservoarer
  • Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
Specifikationer
Längd (metrisk) 500 mm
Material Pyrex™ Borosilikatglas
Kontakttyper 19/26 Sockel
Inkluderar GP Rotaflo 3 mm hål avstängningskran
Kvantitet 1 förpackning
Typ Kolumn
Diameter (metrisk) Inre 20 mm