Läs mer
Quickfit™ Kromatografikolumner med Rotaflo™ Kran och jordkon
Produktkod. 15527770
Change view
Längd (metrisk):
270 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
15527770 270 mm Paket med 5
1 options
Produktkod. 15527770
Brand: Quickfit CR12/10
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. Quickfit™ Kromatografikolumner med Rotaflo™ Kran och jordkon inkluderar sintrade glasskiva (porositet 0) för att stödja kolonnpackningen. GP Rotaflo™ avstängningskran med PTFE-nyckel ger fin kontroll av eluentflödet. Skaft i den nedre konen möjliggör montering på en Büchner-kolv för vakuumblixtkromatografi.
  • Med glassintrad skiva (porositet 0) för att stödja kolonnpackning
  • GP Rotaflo™ kran med PTFE-nyckel för finkontroll av eluentflödet
  • Skaft i den nedre konen tillåter montering på en Büchner-kolv för vakuumblixtkromatografi
  • Tillverkad av borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kromatografikolumn
Kvantitet 1 förpackning
Diameter (metrisk) Inre 10 mm
Längd (metrisk) 270 mm
Material Pyrex™ Borosilikatglas
Kontakttyper 19/26 Markkon
Inkluderar GP Rotaflo™ kran med PTFE-nyckel, Glassintrad skiva