Läs mer
Quickfit™ Kallfingerkondensor
Produktkod. 12021652
Change view
Längd (metrisk):
185 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12021652 185 mm Varje
1 options
Produktkod. 12021652 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer FC14/00/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    868.35 SEK
    629.18 SEK / Paket med 1
    Save 239.17 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
För nedsänkning i destillationsaggregat
  • Används för att reglera återflöde genom att justera flödet av luft eller vatten genom det
Specifikationer
För användning med (applikation) Används för att reglera återflöde
För användning med (utrustning) Destillationsaggregat
Inkluderar Löstagbar rörkoppling
Längd (metrisk) 185 mm
Kvantitet 1 förpackning
Material Borsilikatglas
Typ Kallfingerkondensor