Läs mer
Quickfit™ Dilatometerkropp
Produktkod. 15548010
Change view
Produkttyp:
Dilatometer
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15548010 Dilatometer Paket med 5
1 options
Produktkod. 15548010 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer WE12/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12405.75 SEK
    10428.88 SEK / Paket med 5
    Save 1976.87 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 04-02-2027
För att mäta expansionen i volym av ätliga oljor och fetter över ett temperaturområde inom vilket smältning äger rum
  • Dilatometerkroppen är graderad med en godtycklig skala, från 0 till 0,9 ml
  • Graderades för varje 0,005 ml med tydliga siffror var 0,05 ml
  • Kammaren är fylld med olja eller fett och menisken ska stå på noll när proppen är på plats vid starttemperatur
Specifikationer
För användning med (applikation) För att mäta expansionen av ätliga oljor och fetter över det temperaturområde inom vilket smältning äger rum
Produkttyp Dilatometer